Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 2 mg/mL
SMILES string
NC1(CCc2cc(ccc12)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c12-11(10(15)16)4-3-6-5-7(9(13)14)1-2-8(6)11/h1-2,5H,3-4,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
LSTPKMWNRWCNLS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
rat ... Grm1(24414)
Biochem/physiol Actions
Selective mGluR1 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?