Merck
A1922
2-Acetamido-2-deoxy-4-O-([4-O-β-D-galactopyranosyl]-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
≥75%
Synonym(e):
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥75%
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)