Fortfahren mit
A0262
Lithium-Kalium-Acetylphosphat
≥85% (elemental analysis), powder
Synonym(e):
Acetylphosphat Kalium-Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 575,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOP(O)(OK)(OLi)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
304-378-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689718
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lithium-Kalium-Acetylphosphat, high-energy phosphate donor
Quality Segment
assay
≥85% (elemental analysis)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
Application
Lithiumkaliumacetylphosphat:
  • wurde als Substrat für CpxR (Transkriptionsfaktor) in der Röntgenkristallografie verwendet, um die CpxR-Receiver-Domäne(CpxRRD)-Kristalle zu tränken und die phosphorylierte Form zu erhalten[1]
  • kann in einer Studie zum Screenen eines breiten Spektrums natürlicher und synthetischer organischer Phosphat(P)-Donatoren mit verschiedenen Enzymen als Phosphatdonator für verschiedene Hydroxy-Verbindungen für die verbesserte enzymatische Synthese von Phosphatmonoestern eingesetzt werden[2]
  • wurde zum Einrichten von premixA für eine In-vitro-Translationsreaktion eingesetzt[3]
Biochem/physiol Actions
Lithiumkaliumacetylphosphat wird verbreitet als Quelle für Acetylphosphat verwendet. Daher kann Acetylphosphat als geeignete Alternative eingesetzt werden, um anorganische Oligophosphate bei der phosphatkatalysierten Transphosphorylierung zu ersetzen, um die Bildung von anorganischen Monophosphat-Nebenprodukten zu reduzieren.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P82810140960353
assay
≥85% (elemental analysis)
assay
≥98.0%
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥99.0% (T)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 200 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium-Kalium-Acetylphosphat
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)