Fortfahren mit
95608
Lipase aus Pseudomonas fluorescens
powder, slightly beige, ~40 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EC Number:
232-619-9
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
~40 U/mg
form
powder
specific activity
~40 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
Lipase from Pseudomonas fluorescens has been used to study the activity of lipase in water-restricted environments [1] and has been used to study lipase inactivation [2].
Biochem/physiol Actions
Lipase is an esterase that catalyzes the hydrolysis of ester bonds of lipids. Lipases are essential for the digestion, transport and processing of lipids.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Ölsäure pro Minute bei pH 8.0 und 40°C freisetzt (Triolein, Fluka®-Nr. 62314 als Substrat)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)