Direkt zum Inhalt
93815
Rhamnazin
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
3′,7-Di-O-methylquercetin, 3′,7-Dimethylquercetin, 3,4′,5-Trihydroxy-3′,7-dimethoxyflavon, Quercetin-3′,7-dimethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.29
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
338203
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(OC)c3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-9-6-11(19)14-13(7-9)24-17(16(21)15(14)20)8-3-4-10(18)12(5-8)23-2/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI key
MYMGKIQXYXSRIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Rhamnazin may be used as a reference material in analysis of plant flavonoids. Rhamnazin and its glycosides may be used to study their potentials as DNA topoisomerase I inhibitors/poisons and as anitoxidants.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)