Fortfahren mit
93802
Tylose® MH 1000
viscosity 600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Synonym(e):
Methyl-2-hydroxyethylcellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,60
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 80,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
color
beige
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI
1S/C20H38O11.C12H22O11.C2H6O2/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;3-1-2-4/h11-20H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2;3-4H,1-2H2/t11-,12-,13-,14-,
InChI key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Application
Tylose®′ MH 300 and Tylose® MH 1000, methyl-hydroxyethyl cellose ethers (MHEC), are water-soluble non-ionic polymers used in materials to provide water retention, binding, thickening, film forming and colloid properties.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Tylose is a registered trademark of SE Tylose GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
938006462564605
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
beige
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white to off-white
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
-
transition temp
-
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)