Fortfahren mit
93516
Atto Rho6G NHS-Ester
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
€ 168,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
€ 168,00
Listenpreis€ 336,00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 533-539 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho6G NHS ester is a new rhodamine dye, based on the well-known laser dye Rhodamine 6G. The new label is functionalized for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. Atto Rho6G NHS ester shows strong absorption, extraordinary high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, and very little triplet formation.
After coupling to a substrate Atto Rho6G NHS ester carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic.
find more information here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
888219416967455
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
90.0% (HPLC)
assay
-
assay
90% (Coupling efficiency with benzylamine, HPLC)
UV absorption
λ: 533-539 nm Amax
UV absorption
λ: 532-538 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)