Fortfahren mit
93145
1,3,5-Triphenyl-tetrazolium-formazan
≥90% (UV)
Synonym(e):
TTC-formazan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.36
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-509-1
Beilstein/REAXYS Number:
753057
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (UV)
form
powder
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
SMILES string
N(\N=C(/N=N/c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4/c1-4-10-16(11-5-1)19(22-20-17-12-6-2-7-13-17)23-21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H/b22-19-,23-21+
InChI key
BEIHVSJTPTXQGB-YMGPPEANSA-N
General description
1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan is an insoluble compound produced upon the reduction of 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazolium chloride (TTC) salt, which is an indicator of cell redox potential. This reaction is irreversible. TTC formazan is brightly colored and can be quantified using a spectrophotometer.
Application
1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan has been used:
  • for the quantification of 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) reduction activity in bacterial cells
  • as a standard to study the optical density of formazan produced by TTC-treated milled seeds[1]
  • to stain heart tissue for infarct size assessment or undergo perfusion fixation to allow morphometric studies in addition to histology and immunohistochemistry[2]
Other Notes
Review: Tetrazolium salts and formazans
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)