Direkt zum Inhalt
92982
Natriumchlorid 1.5M – Ethanol 10% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 8/Kit-Nr. 70437
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)