Merck
92544
Abberior® FLIP 565, Maleinimid
for single-molecule switching microscopy (e.g. PALM, STORM, GSDIM)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352111
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
concentration
≥50.0% (degree of coupling)
solubility
DMF: 0.25 mg/mL, clear
fluorescence
λex 565 nm; λem 580 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
General description
Absorption Maximum (off-state) λmax:314 nm (PBS, pH 7.4)
Extinction Coefficient, ε(λmax): 47,000 M-1cm-1 (MeOH)
Fluorescence Maximum, λfl:580 nm (PBS, pH 7.4)
Photoactication Wavelength: 310-380 (one-photon activation)
650-800 (two-photon activation)
Fluorescence Quantum Yield, η: 0.38 (PBS, pH 7.4)
Application
Abberior® FLIP 565 conjugated with secondary antibody has been used for STORM (stochastic optical reconstruction microscopy) imaging of COS-7 and S180 cells.
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)