Merck
91352
2,6-Difluorphenylpentafluorphenyladipat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Hexandisäure-1-(2,6-difluorphenyl)-6-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H11F7O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.27
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
22620419
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
lumps
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(OC1=C(F)C=CC=C1F)CCCCC(OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O
InChI
1S/C18H11F7O4/c19-8-4-3-5-9(20)17(8)28-10(26)6-1-2-7-11(27)29-18-15(24)13(22)12(21)14(23)16(18)25/h3-5H,1-2,6-7H2
InChI key
FNHQYADULQQVJA-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)