Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1CN[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(12)10-5-2-9-6(3-11)8(14)7(5)13/h5-9,11,13-14H,2-3H2,1H3,(H,10,12)/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
GBRAQQUMMCVTAV-LXGUWJNJSA-N
Application
2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin (2-ADN) is used as an inhibitor (transition analogue) to identify, purify, differentiate and characterized N-acetylglucosaminidase(s) (GlcNAcase). 2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin is used as a ligand for the affinity purification of N-acetylglucosaminidases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?