Fortfahren mit
89149
Fluoreszierender IEF-Marker pI 5.2 -Lösung
1 mg/mL in 5 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluorescent pI 5.2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
form
liquid
mol wt
Mw 285.30 g/mol
concentration
1 mg/mL in 5 mM HCl
fluorescence
λex 336 nm; λem 424 nm (in 0.1 M citrate pH 5.2)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Preparation Note
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)