Fortfahren mit
82663
12-(1-Pyrenyl)-dodecansäure
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Pyrendodecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2481235
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 339 nm; λem 377 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
InChI key
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 377 nm, sind Nebenpeaks bei 397 nm, 418 und 440 nm vorhanden.
Other Notes
Anionic membrane probe. Studies on the uptake of fluorescent fatty acids into cultured cells[1][2]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)