Direkt zum Inhalt
81357
Poly(Glu, Tyr) Natriumsalz
suitable for ligand binding assays, Mol wt 20,000-50,000
Synonym(e):
Poly-(L-glutaminsäure-L-tyrosin) Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly(Glu, Tyr) Natriumsalz, mol wt 20,000-50,000, Glu:Tyr 4:1
Quality Segment
form
powder
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
mol wt
20,000-50,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Poly(Glu,Tyr) (poly(Glu,Tyr) 4:1 random copolymer) is used as a substrate for the evaluation of protein tyrosine kinase(s).
Poly(Glu,Tyr) 4:1 is a polyamino acid used in the manufacture of electrochemical biosensors for detection of reactions such as Fenton induced tyrosine oxidation.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(Glu, Tyr) Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)