Fortfahren mit
79911
Kollidon® SR
Synonym(e):
Polyvinylacetat-Polyvinylpyrrolidon-Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12162002
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534), povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
impurities
≤100 ppm vinyl acetate, ≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
ign. residue
≤1.7% (verified on random samples only)
loss
≤4.0% loss on drying
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
General description
Die Kollidonprodukte aus löslichen und unlöslichen Polyvinylpyrrolidon (PVP),in verschiedenen Molekulargewichten und Partikelgrössen. Es kann als Bindemittel, Filmbildner, Suspensionsstabilisator, Dispersionsmittel für Pigmente, Enzymsabilisator und zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit eingesetzt werden.
Kollidon SR ist ein Gemisch von Polyvinylacetat und Povidon (K 30) im Verhältniss 8:2, welches als Matrix-bildendes Agents verwendet wird. Diese Produktqualität eignet sich nur für Forschung und Entwicklungszwecke.
Application
Kollidon SR is a blend of polyvinyl acetate and povidone (K 30) in the ratio 8:2 used in the pharmaceutical industry as a matrix-forming agent. This research grade product is intended for use in R&D and development only.
Legal Information
Kollidon is a registered trademark of BASF SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0228696329PVP10
form
powder
form
-
form
dispersion
form
powder
ign. residue
≤1.7% (verified on random samples only)
ign. residue
≤0.1% (verified on random samples only)
ign. residue
-
ign. residue
-
pH
4.0-5.0 (10% in H2O)
pH
3.0-5.0
pH
3.0-5.5
pH
-
impurities
≤100 ppm vinyl acetate, ≤5000 ppm residual solvents (acetic acid, acetate, formic acid (GLC)
impurities
≤1 ppm hydrazine, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤10 ppm lead (verified on random samples only), ≤10 ppm vinylpyrrolidinone, ≤3.0% 2-pyrrolidone, ≤400 ppm peroxides (as H2O2), ≤5.0% water, ≤500 ppm aldehydes (as acetaldehyde), ≤5000 ppm formic acid, 12.0-12.8% nitrogen (anhydrous basis)
impurities
≤0.5% sulfated ash (verified on random samples only), ≤0.500% particulate matter, agglomerates, ≤100 ppm residual monomer vinyl acetate, ≤15000 ppm acetic acid, ≤20 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤4.0% povidone (N content/0.126)
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
polyvinylacetate, 76.0-82.0% (saponification value * 0.1534), povidone, 18.0-21.0 (N content/0.126)
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)