Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
flakes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
form
flakes
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI key
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?