Merck
78582
MES pH 6.5; 0.05M – Natriumchlorid 0.2M – L-Glutathion red. 0.005M – L-Glutathion ox. 0.001M
Synonym(e):
Kristallisationslösung 15/Kit-Nr. 96827
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)