Fortfahren mit
77371
Protein-Bestimmungs-Kit, grosser Bereich
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
usage
sufficient for 500 tests
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
Dieser Kit ist ein vollständiger, gebrauchsfertiger Mikrotiterplatten Assay Kit für die kolorimetrische Bestimmung von Proteinen. Er basiert auf der Reduktion eines Tetrazolium Salzes unter basischern Bedingungen. Das Tetrazolium Salz wird von Zuckerresten auf Proteinen leicht reduziert, wobei es Formazan-Farbstoff ausbildet. Das Absorptionsmaximum des WST-8 Formazanfarbstoffes liegt bei 650 nm (pH 12,5).
Der Messbereich dieses Proteinquantifizierungskits liegt zwischen 50 μg/ml und 5000 μg/ml (bei einer Inkubationszeit 30 min).
Other Notes
Contents of Protein Quantification Kit:: WST-8 Solution 10 ml, Buffer Solution 100 ml, BSA Standard Solution (10 mg/ml) 1.5 mL (500 tests)
Still not finding the right product?
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • WST-8 Solution 10 mL
  • Buffer Solution 100 mL
  • BSA Standard Solution (10 mg/ml) 1.5 mL
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)