Fortfahren mit
74782
Deoxyribonucleinsäure aus Fischsperma
Synonym(e):
DNA, Fischsperma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
309-566-6
NACRES:
NA.31
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
€ 45,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
impurities
≤1% protein
loss
≤8% loss on drying
absorbance ratio
A260/280 nm ≥1.5
storage temp.
2-8°C
Application
Deoxyribonucleic acid from fish sperm has been used:
  • to study the effect of DNA in Maillard reaction.
  • as a standard for DNA measurements.
  • asa component of artificial sputum media (ASM), which is designed to simulate theconditions within the cystic fibrosis (CF) airway for growing bacterialcultures.
Other Notes
Not available for import to United States
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Could you please inform us whether the nucleic acid is double-stranded or single-stranded? Additionally, we would appreciate an estimate of its length in base pairs, even if approximate.
    1 answer
    1. The estimated molecular weight range of this product is 50,000 and 100,000 Da which is approximately 75-150 base pairs. The product is a double-strand DNA.