Fortfahren mit
68530
Pinobanksin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-chroman-4-on, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxyflavanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
91238
€ 220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
InChI key
SUYJZKRQHBQNCA-LSDHHAIUSA-N
General description
Pinobanksin is a flavonoid that is widely available in honey and different propolis.[1][2]
Application
Pinobanksin has been used as a reference standard to identify and measure its presence in eleven different acacia honey samples using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Biochem/physiol Actions
Pinobanksin is a potent antioxidant.[1] It displays several anti-cancer properties as an apoptosis inducer, anti-proliferative and antiangiogenic agent in B-cell lymphoma (M12.C3.F6) cells[2] and human umbilical vein endothelial cells, respectively. Pinobanksin also exerts antimicrobial and antifungal properties.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9121678666PHL82654
Taxifolin analytical standard
Supelco
78666
Taxifolin
Silybin B phyproof® Reference Substance
PHL82654
Silybin B
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)