Fortfahren mit
68499
Atto 532 Maleinimid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 468,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 468,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (coupling to thiols)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 532 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
806614178488793
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
≥90% (coupling rate)
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)