Fortfahren mit
67627
Natriumchlorid 20 mM – HEPES-Puffer pH 7.0; 50 mM – tert-Butanol 40% - -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 23/Kit-Nr. 18839
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
pH
7.0±0.2 ( in neat)
density
1.37 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)