Fortfahren mit
63559
D-Mannitol
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
Mannite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 903,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-711-8
Beilstein/REAXYS Number:
1721898
MDL number:
€ 90,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to Ph Eur
impurities
insoluble matter, passes filter test, reducing sugars, complies, ≤0.0072% free acid (as CH3COOH)
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
166-168 °C, 167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
application(s)
advanced drug delivery
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Application
D-Mannitol wird als Osmolyt und transporterleichternde Substanz in verschiedenen biologischen In-vivo- und In-vitro-Anwendungen wie der Verbesserung des Blut-Hirn-Schranken-Transports und der hyperosmolaren Therapie angewendet. D-Mannitol wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen wie Mannitol-Dehydrogenase(n) verwendet. D-Mannitol wird zur Identifizierung von mannitolmetabolisierenden Bakterien eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Ein Zuckeralkohol, der die Geschmacksknospen für süß anspricht. Wird für Untersuchungen zur Inhibition von Süße verwendet.
Other Notes
Wird für die Zentrifugation in einem diskontinuierlichen Dichtegradienten zur Aufreinigung von Pflanzenprotoplasten verwendet. Plasmolytikum, das die Phenylalanin-Ammoniak-Lyase-Aktivität von Protoplasten bei Konzentrationen über 50 mM reversibel hemmt. Komponente der flüssigen stationären Phase bei der GLC-Auftrennung von Nitroxylol- und Xylenol-Isomeren.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9546M19021.05980
D-Mannitol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-Mannitol
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
213 g/L
form
powder
form
powder
form
powder
form
fine powder
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0072% free acid (as CH3COOH), reducing sugars, complies
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Mannitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)