Merck
63410
Malonoyl-Coenzym A Tetralithiumsalz
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Malonyl-CoA-Tetralithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34Li4N7O19P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
877.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.4Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;;;;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);;;;/q;4*+1/p-4/t12-,17-,18-,19+,23-;;;;/m1..../s1
InChI key
DQLXXYMNINXQSV-QTRRCMKVSA-J
Biochem/physiol Actions
Malonyl-Coenzym A ist ein Coenzym-A-Derivat, das in der Fettsäuren- und Polyketidsynthese und beim Transport von α-Ketoglutarat durch die Mitochondrienmembran verwendet wird. Malonyl-CoA wird von der Acetyl-CoA-Carboxylase durch die Carboxylierung aus Acetyl-CoA gebildet.
Other Notes
Malonyl-CoA in Glucose-stimulierter Insulinsekretion aus klonalen β-Zellen der Bauchspeicheldrüse
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)