Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 529,00 |
Über diesen Artikel
biological source
(Streptococcus equi)
Quality Segment
form
powder
mol wt
1,500,000-1,750,000
color
white
solubility
water: ~5 g/L
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 1,500,000-1,750,000 | description mol wt 1,250,000-1,500,000 | description mol wt 1,000,000-1,250,000 | description mol wt 750,000-1,000,000 |
| biological source (Streptococcus equi) | biological source (Streptococcus equi) | biological source (Streptococcus equi) | biological source (Streptococcus equi) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: ~5 g/L | solubility water: ~5 g/L | solubility water: ~5 g/L | solubility water: ~5 g/L |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?