Fortfahren mit
60246
Kaliumformiat
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Ameisensäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
209-677-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3623272
€ 247,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
165-168 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09, λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES string
[K+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.K/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium formate may be used with 1-propanol for the deproteinization and extraction of CoQ(10) and CoQ(10)H(2) from plasma. Potassium formate may be used as a plant photoinhibition prevention agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2944546041371539
assay
≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
BioUltra
product line
BioUltra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystals
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumformiat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)