Fortfahren mit
60108
Kaliumcarbonat
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-529-3
Beilstein/REAXYS Number:
4267587
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
powder or crystals
Grade:
biotech. grade
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
891 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Mn: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium carbonate is used to develop and study methods of nucleic acid, DNA, amino acid and peptide intercalation into structures such as into Mg-Al layered double hydroxide (hydrotalcite) capsules.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P583360109310263
grade
biotech. grade
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
pH
11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)