Über diesen Artikel
assay
≥80.0% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 331 nm; λem 398 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+, λex 349 nm; λem 482 nm (100mM KCI)
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C32H31N3O12.5K/c1-18-2-6-24(34(14-28(36)37)15-29(38)39)26(10-18)46-8-9-47-27-13-20(5-7-25(27)35(16-30(40)41)17-31(42)43)22-11-19-3-4-21(32(44)45)12-23(19)33-22;;;;;/h2-7,10-13,33H,8-9,14-17H2,1H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI key
VGZPRMSXVNDMAN-UHFFFAOYSA-I
Application
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?