Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 3,000-6,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Application
FITC-DEAE-Dextran 4 is a cationic fluorescent dextran that may be used to study cell processes such as cell permeability, phagocytosis and endocytosis and to study mechanisms of biomolecular delivery. FITC-DEAE-Dextran 4 may be use to compare selectivity versus neutral FITC-Dextran 4 or anionic FITC-CM-Dextran 4.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?