Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(OCCCC)(CCCCCC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C16H26NO5P/c1-3-5-7-8-14-23(20,21-13-6-4-2)22-16-11-9-15(10-12-16)17(18)19/h9-12H,3-8,13-14H2,1-2H3
InChI key
DNVDUMRDCABCRP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?