Direkt zum Inhalt
50796
Maltulose Monohydrat
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-578-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
137 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)CO[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-5-6(16)7(17)8(18)11(22-5)23-9-4(15)2-21-12(20,3-14)10(9)19;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
InChI key
NNDCKRNDWLPICC-MDKWJHPDSA-N
Application
Maltulose, an α(1,4) linked disaccharide of D-glucose and D-fructose, is used as a reference in analytical procedures to determine the extent of nonenzmatic browning induced by processes such as heating. Maltulose is used to identify, differentiate and characterize α-α-glucosidase(s).
Biochem/physiol Actions
A sugar molecule found in honey
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)