Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H33NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4145305
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -15±3°, c = 1 in H2O
impurities
≤10% water
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
InChI key
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
Decanoylcarnitine is useful in the diagnosis of fatty acid oxidation disorders and differentiation between biochemical phenotypes of medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency deficiencyoxidation disorders.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decanoyl-L-carnitin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?