Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Ca3O8P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-840-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
form
powder
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
room temp
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
General description
Calcium phosphate is an amorphous, tasteless powder containing excess of calcium oxide. It is commonly used to introduce DNA and transfect eukaryotic cells for molecular biology experiments.
Application
Suitable for
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?