Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
19893167
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear
fluorescence
λex 570 nm; λem 625 nm±10 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=C2OC3=CC(N(C)C)=CC=C3N=C2C(OCC#C)=C1
InChI
1S/C17H14N2O3/c1-4-7-21-15-9-12(20)10-16-17(15)18-13-6-5-11(19(2)3)8-14(13)22-16/h1,5-6,8-10H,7H2,2-3H3
InChI key
ZHJHFGKPSPYQGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
a clickable dye
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?