Fortfahren mit
49626
Glutaraldehyd -Lösung
suitable for electron microscopy, ~25% in H2O
Synonym(e):
Pentan-1,5-dial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
concentration
~25% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable
impurities
≤0.05% free carboxylic acid
refractive index
n20/D 1.373
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyd -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-30-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)