Merck
49521
L-Fuconsäure Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
6-Deoxy-L-galactonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NaO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.14
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC), 98.0-102.0% (anhydrous basis, T)
form
powder
impurities
≤25.0% water (Karl Fischer)
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C6H12O6.Na/c1-2(7)3(8)4(9)5(10)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-;/m0./s1
InChI key
ULOLBEMWUZGFHH-RMTXHFLUSA-M
Biochem/physiol Actions
Metabolite of fructose, mannose, and fucose metabolism, present in microbial metabolism in diverse environments.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)