Fortfahren mit
46415
Acrinathrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(Z)-(1R,3S)-2,2-Dimethyl-[2-(2,2,2-trifluor-1-trifluormethylethoxycarbonyl)-vinyl]-cyclopropancarbonsäure-(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21F6NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.44
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H](\C=C/C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H21F6NO5/c1-24(2)18(11-12-20(34)38-23(25(27,28)29)26(30,31)32)21(24)22(35)37-19(14-33)15-7-6-10-17(13-15)36-16-8-4-3-5-9-16/h3-13,18-19,21,23H,1-2H3/b12-11-/t18-,19+,21-/m0/s1
InChI key
YLFSVIMMRPNPFK-WEQBUNFVSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
464179368275253
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrinathrin
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)