Fortfahren mit
46078
2-Octyl-4-isothiazolin-3-on
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Octyl-3(2H)-isothiazolon, Octhilinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-761-7
Beilstein/REAXYS Number:
1211137
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCN1SC=CC1=O
InChI
1S/C11H19NOS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-11(13)8-10-14-12/h8,10H,2-7,9H2,1H3
InChI key
JPMIIZHYYWMHDT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nichtthermisches Plasma in der Abwasserbehandlung: In dieser Forschungsarbeit wurden nichtthermische plasmabasierte fortschrittliche Oxidationsprozesse (AOP) zum Abbau von Mikroschadstoffen, einschließlich Isothiazolinonen, im Abwasser verwendet. Die Studie unterstreicht die Wirksamkeit von 2-Octyl-4-Isothiazolin-3-on in der mikrobiellen Wachstumskontrolle und liefert Einblicke in dessen Anwendungsmöglichkeiten im Abwassermanagement und in der mikrobiellen Kontaminationskontrolle (Chen et al., 2023).
  • Oberflächeninteraktionen halbflüchtiger Isothiazolinone: Die Studie quantifiziert die Gleichgewichte halbflüchtiger Isothiazolinone, wie z. B. 2-Octyl-4-Isothiazolin-3-on, zwischen Luft- und Glasoberflächen mithilfe von Techniken wie Gaschromatographie und Raman-Spektroskopie. Diese Forschung ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Stabilität und Persistenz von 2-Octyl-4-Isothiazolin-3-on in verschiedenen Umgebungen, insbesondere in biotechnologischen Anwendungen (Sohn et al., 2023).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7257657356952184
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf