Merck
4427700
mTRAQ® Reagent Δ8 50 Unit Pack
Synonym(e):
Δ8 mTRAQ Reagent Pack, 50 Unit mTRAQ Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
General description
Contains mTRAQ® Reagents Δ8 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ8 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Analysis Note
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Legal Information
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)