Merck
43951
Kaempferol-3-β-D-glucopyranosid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-3-glucosid, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol-3-glucosid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Biochem/physiol Actions
Ähnliche Kaempferol-glucoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und die entsprechenden Gewichtszunahme in Wistar Ratten.Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Ähnliche Kaempferolglykoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und entsprechend die Gewichtszunahme in Wistar Ratten. Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)