Fortfahren mit
42922
Mikropartikel auf Polystyrolbasis, dunkelrot
size: 3 μm
Synonym(e):
Latex-Partikel aus PS, dunkelrot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
569691942972986
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
concentration
5% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)