Fortfahren mit
419-500
Human Marrow Stromal Cell Growth Medium (500 ml)
Human Marrow Stromal Cell Growth Medium (500 ml)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
All-in-one ready-to-use media
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R419-500CN419-500B311-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review