Unterstützung erhaltenλmax
~559 nm in methanol
fluorescence
λex 565 nm; λem 581 nm in aqueous buffer pH 8.3 with SDS and BSA
storage temp.
2-8°C
Application
LUCY 569 ist ein Fluoreszenzfarbstoff für die Proteinelektrophorese und zeichnet sich durch hohe Empfindlichkeit sowie durch einen einfachen, raschen und robusten Färbeablauf bei allen Arten von SDS-Gelen aus. LUCY 569 bietet einen breiten linearen dynamischen Bereich für die Protein-Quantifizierung in der Elektrophorese. Anfärbung mit LUCY 569 interferiert nicht mit anschließender MALDI-MS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
LUCY 569 wird als 5000× Stammlösung in DMSO (5 mg/mL) geliefert.
Analysis Note
Die Empfindlichkeit des Routineverfahrens liegt ungefähr bei 5 ng/Bande. Die Färbewirkung ist linear zwischen 5 und 6000 ng/Bande.
Legal Information
LUCY is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?