Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352116
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GS-6, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
GS-6, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (389M-14), vial of 0.5 mL concentrate (389M-15), bottle of 1.0 mL predilute (389M-17), vial of 1.0 mL concentrate (389M-16), bottle of 7.0 mL predilute (389M-18)
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG2a
control
hepatocellular carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... GLUL(2752)
General description
Glutaminsynthetase (GS) katalysiert die Synthese von Glutamin aus Glutamat und Ammoniak in der Leber von Säugetieren. In der normalen Leber wird die GS-Expression in zentrilobulären (Zone 3) Hepatoyzyten, aber nicht in Hepatozyten der mittleren Zone (Zone 2) oder in periportalen (Zone 3) Hepatozyten beobachtet. Da der immunhistochemische Nachweis von Glutaminsynthetase außerdem in von Hepatozyten abstammenden Neoplasien, wie Leberzellkarzinom (HCC) und Leberzelladenom, positiv ist, eignet sie sich für die Diagnose dieser Tumoren.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Glutamin-Synthetase-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 389S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?