Merck
382M-1
SOX-11 (MRQ-58) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-58, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-58, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (382M-14), vial of 0.5 mL concentrate (382M-15), bottle of 1.0 mL predilute (382M-17), vial of 1.0 mL concentrate (382M-16), bottle of 7.0 mL predilute (382M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1
control
mantle cell lymphoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... SOX11(6664)
General description
SOX-11, ein Mitglied der SOX-Familie (SRY-related HMG-box), ist ein Transkriptionsfaktor, der normalerweise bei der Entwicklung des zentralen Nervensystems von Menschen exprimiert wird und eine Rolle bei der embryonalen Zelldeterminierung spielt. Quellenangabe Studien zeigen, dass SOX-11 als Marker für Mantelzelllymphom (MCL) eingesetzt werden kann.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
SOX-11-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 382S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)