Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 195,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1133875
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)C2=C(NCC(=N2)[C@H](O)[C@H](O)CO)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h4,6,15-17H,1-2H2,(H4,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
InChI key
YQIFAMYNGGOTFB-XINAWCOVSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?