Merck
371R-1
SOX-2 (SP76) Rabbit Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP76, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP76, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (371R-14), vial of 0.5 mL concentrate (371R-15), bottle of 1.0 mL predilute (371R-17), vial of 1.0 mL concentrate (371R-16), bottle of 7.0 mL predilute (371R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG
control
squamous epithelium
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... SOX2(6657)
General description
Berichten zufolge erkennt der Anti-SOX-2-Antikörper Plattenepithelzellkarzinome der Lunge (Lung Squamous Cell Carcinoma, LSCC). In einer aktuellen Studie wurde bei über 90 % der LSCC-Fälle eine intensive Anti-SOX-2-Färbung nachgewiesen, die weitgehend der p63-Expression entsprach. Bei 21 % der Lungenadenokarzinome (Lung Adenocarcinomas, LACA) wurde eine intensive Anti-SOX-2-Färbung beobachtet, einschließlich in Fällen, die Anti-p63-negativ oder nur fokal Anti-p63-positiv waren. In einer anderen aktuellen Studie waren jedoch nur 4,5 % der LACA positiv für eine Anti-SOX-2-Expression. In einer Studie von Sholl et al, wiesen 29 % der LACA-Fälle zumindest eine fokale p63-Expression auf. Bei 94 % der LSCC und 12 % der LACA wurde eine kombinierte p63- und SOX-2-Expression mit einem statistisch signifikanten Unterschied (P <0.0001) versus p63 alone. This study also showed that anti-CK5/6 had a good sensitivity but poor specificity for LSCC. Combined anti-CK5/6 and anti-p63 positivity was seen in 93% of LSCC and 24% of LACA. Anti-CK5/6+/anti-p63+/anti- SOX-2+ was detected in 93% of LSCC and only 9% of LACA. These results indicate that the sensitivity of anti-p63 is equally high but its specificity is similarly variable; it was seen at least focally in close to 30% of LACA. When used together, anti-p63+/anti-SOX-2+ applied to the same tumor cell population is > 90 % speziell bei LSCC) festgestellt. Alle 50 embryonalen Karzinomkomponenten wiesen eine mäßige bis intensive Anti-SOX-2-Färbung auf. Nur bei einer weiteren Komponente, der primitiven neuroektodermalen Komponente, konnte in 11 von 14 (79 %) unreifen Teratomen ebenfalls eine Reaktivität beobachtet werden. An allen Foki mit positiver Färbung variierte die Intensität der Färbung von mäßig bis stark. Bei allen Dottersacktumoren, Seminomen, reifen Teratomen, Chorionkarzinomen und IGCNU sowie bei allen nicht neoplastischen Parenchym- und Stromastrukturen war die Färbung einheitlich negativ.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
SOX-2-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 371S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)