Fortfahren mit
351M-1
SV40 (MRQ-4) Mouse Monoclonal Antibody
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
MRQ-4, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-4, monoclonal
manufacturer/tradename
Cell Marque®
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)