Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP229, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
9
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP229, monoclonal
description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (343R-14), vial of 0.5 mL concentrate (343R-15), bottle of 1.0 mL predilute (343R-17), vial of 1.0 mL concentrate (343R-16), bottle of 7.0 mL predilute (343R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG
control
lung adenocarcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... A1CF(29974)
General description
Anti-TTF-1 (Thyreoidea-Transkriptionsfaktor 1) ist bei der Differenzierung zwischen primären Adenokarzinomen der Lunge und metastasierenden Karzinomen, die ihren Ursprung in anderen Organen als der Schilddrüse haben1–2, Keimzelltumoren3 und malignen Mesotheliomen nützlich.4–5 Er kann auch verwendet werden, um kleinzellige Lungenkarzinome von lymphoiden Infiltraten zu differenzieren.6 Eine TTF-1-Markierung wird auch bei Schilddrüsentumoren und von der Schilddrüse ausgehenden Tumoren beobachtet.7 Die TTF-1-Immunfärbung ist bei der Differenzierung zwischen pulmonalem und nicht pulmonalem Ursprung von Adenokarzinomen in malignen Ergüssen nützlich.8 Die TTF-1-Färbung ist sehr zuverlässig bei der Differenzierung, ob eine Hirnmetastase ihren Ursprung in einer pulmonalen oder nicht pulmonalen Stelle hat, insbesondere bei Adenokarzinomen und großzelligen Karzinomen.9
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
TTF-1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 343S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?